Principaux documents
V900407
Sigma-Aldrich
Acide L-aspartique
98.5-101.0%, Vetec
Synonyme(s) :
Acide (S)-(+)-aminosuccinique, Acide (S)-aminobutanedioïque
About This Item
Formule linéaire :
HO2CCH2CH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.10
Beilstein:
1723530
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Acide L-aspartique, Vetec, reagent grade
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec
Essai
98.5-101.0%
Forme
crystalline powder
Couleur
white to off-white
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
Clé InChI
CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Principal neurotransmetteur de l'excitation synaptique rapide.
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable