V900320
Ethylhexadecyldimethylammonium bromide
Vetec™, reagent grade, ≥98%
Synonyme(s) :
Cetyldimethylethylammonium bromide, Dimethylethylhexadecylammonium bromide
About This Item
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
≥98%
Poids mol.
378.47 g/mol
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC
InChI
1S/C20H44N.BrH/c1-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(3,4)6-2;/h5-20H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
VUFOSBDICLTFMS-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
200.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93.40 °C - closed cup