V900212
Acetate de sodium
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonyme(s) :
Acide acétique sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
98%
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
1112 °F
pH
8.5-9.9 (25 °C, 246 g/L)
pKa
4.76 (acetic acid)
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
>482.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 250 °C - closed cup