V900155
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonyme(s) :
TED, Triethylenediamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Pression de vapeur
2.9 mmHg ( 50 °C)
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.4634 (lit.)
Pf
156-159 °C (lit.)
Densité
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N12CCN(CC2)CC1
InChI
1S/C6H12N2/c1-2-8-5-3-7(1)4-6-8/h1-6H2
Clé InChI
IMNIMPAHZVJRPE-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
143.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62 °C - closed cup