V900090
Diméthylsulfoxyde
Vetec™, reagent grade, 99%
Synonyme(s) :
DMSO, Sulfoxyde de méthyle
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Densité de vapeur
2.7 (vs air)
Pression de vapeur
0.42 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
573 °F
Limite d'explosivité
42 %, 63 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.479 (lit.)
Point d'ébullition
189 °C (lit.)
Pf
16-19 °C (lit.)
Densité
1.10 g/mL (lit.)
Chaîne SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Clé InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- A GC-MS-based untargeted metabolomics approach for comprehensive metabolic profiling of mycophenolate mofetil-induced toxicity in mice.: Demonstrates the application of DMSO in enhancing the solubility of complex samples for gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) analysis, crucial for toxicological studies (Zhao T et al., 2024).
Attention
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup