V900081
Acide éthylènediaminetétraacétique disodium salt dihydrate
Vetec™, reagent grade, 97%
Synonyme(s) :
EDTA disodium salt, EDTA-Na2, Edétate disodium salt dihydrate, Sequestrene Na2, Édathamil, Éthylènediaminetétraacétate disodique dihydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
97%
Pf
248 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
Clé InChI
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable