V900057
Sodium bromide
Vetec™, reagent grade, 98%
About This Item
Qualité
reagent grade
Pression de vapeur
1 mmHg ( 806 °C)
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
98%
Forme
powder, crystals or chunks
pH
5.4 (20 °C, 50 g/L)
Pf
755 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable