Documents
V900028
Sigma-Aldrich
Aluminum sulfate octadecahydrate
Vetec, reagent grade, 98%
Synonyme(s) :
Aluminum sulfate hydrate
About This Item
Formule linéaire :
Al2(SO4)3 · 18H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
666.43
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352300
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec
Pureté
98%
Chaîne SMILES 
O=S(O)(O)=O.[AlH2][AlH2].O
InChI
1S/2Al.3H2O4S.9H2O/c;;3*1-5(2,3)4;;;;;;;;;/h;;3*(H2,1,2,3,4);9*1H2/q2*+3;;;;;;;;;;;;/p-6
Clé InChI
KFCWRPFNNIEZRY-UHFFFAOYSA-H
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable