V800357
Huile de silicone
for oil baths (−50°C to +250°C)
Synonyme(s) :
Dimethyl polysiloxane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for oil baths (−50°C to +250°C)
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
<5 mmHg ( 25 °C)
5 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
Vetec™
Indice de réfraction
n20/D 1.403 (lit.)
Point d'ébullition
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
214.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
101.1 °C - closed cup