V800324
Potassium iodate
AR, ≥99.9%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
AR
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
≥99.9%
Forme
crystalline powder
pH
5.5-9.0 (5% in water)
Pf
560 °C (lit.)
Densité
3.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Chaîne SMILES
[K+].[O-]I(=O)=O
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash