V800296
Petroleum ether
LR, bp 40-60 °C
About This Item
40-60 °C
7.99 psi ( 20 °C)
Produits recommandés
Qualité
LR
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Pression de vapeur
25.8 psi ( 55 °C)
7.99 psi ( 20 °C)
Gamme de produits
Vetec™
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
475 °F
Limite d'explosivité
8 %
Indice de réfraction
n20/D 1.363 (lit.)
pb
30-60 °C (lit.)
40-60 °C
Densité
0.64 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Mg+]c1ccc(cc1)C.[Br-]
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-56.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-49 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)