Principaux documents
V800252
Sigma-Aldrich
Mercury(II) chloride
AR, ≥99%
Synonyme(s) :
Mercuric chloride
About This Item
Formule linéaire :
HgCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.50
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
AR
Pression de vapeur
1.3 mmHg ( 236 °C)
Gamme de produits
Vetec
Essai
≥99%
Forme
crystalline powder
Pf
277 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Hg]Cl
InChI
1S/2ClH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Michael Gülden et al.
Toxicology, 332, 41-51 (2013-12-03)
In vitro generated data on toxic potencies are generally based on nominal concentrations. However, cellular and extracellular binding and elimination processes may reduce the available free fraction of a compound. Then, nominal effective concentrations do not represent appropriate measures of
Fenglian Xu et al.
Molecular brain, 5, 30-30 (2012-09-18)
Mercury is a well-known neurotoxin implicated in a wide range of neurological or psychiatric disorders including autism spectrum disorders, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, epilepsy, depression, mood disorders and tremor. Mercury-induced neuronal degeneration is thought to invoke glutamate-mediated excitotoxicity, however, the
Minghua Wang et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 130-131, 123-131 (2013-02-19)
Mercury (Hg) is a widespread persistent pollutant in aquatic ecosystems. We investigated the protein profiles of medaka (Oryzias melastigma) liver chronically exposed to different mercuric chloride (HgCl2) concentrations (1 or 10 μg/L) for 60 d using two-dimensional difference gel electrophoresis
Masaro Akai et al.
Journal of bacteriology, 194(24), 6828-6836 (2012-10-09)
The moderately halotolerant cyanobacterium Synechocystis sp. strain PCC 6803 contains a plasma membrane aquaporin, AqpZ. We previously reported that AqpZ plays a role in glucose metabolism under photomixotrophic growth conditions, suggesting involvement of AqpZ in cytosolic osmolarity homeostasis. To further
Philipp Lehner et al.
PloS one, 10(6), e0128125-e0128125 (2015-06-02)
Most commercially available optical oxygen sensors target the measuring range of 300 to 2 μmol L-1. However these are not suitable for investigating the nanomolar range which is relevant for many important environmental situations. We therefore developed a miniaturized phase