V800190
Formaldéhyde solution
LR, contains 5-8% methanol as stabilizer, 37-41 % (w/v)
Synonyme(s) :
Formol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
LR
Densité de vapeur
1.03 (vs air)
Pression de vapeur
52 mmHg ( 37 °C)
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
37.0-41.0% (acidimetric)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
572 °F
Contient
5-8% methanol as stabilizer
Concentration
37-41 % (w/v)
Densité
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Adéquation
suitable for manufacturing use (Laboratory chemicals)
Chaîne SMILES
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
Clé InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
147.2 °F
Point d'éclair (°C)
64 °C