Principaux documents
V800189
Sigma-Aldrich
Formaldéhyde solution
AR, contains 5-8% methanol as stabilizer, 37-41 % (w/v)
Synonyme(s) :
Formol
About This Item
Formule linéaire :
HCHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
30.03
Beilstein:
1209228
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
AR
Niveau de qualité
Densité de vapeur
1.03 (vs air)
Pression de vapeur
52 mmHg ( 37 °C)
Gamme de produits
Vetec
Essai
37.0-41.0% (acidimetric)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
572 °F
Contient
5-8% methanol as stabilizer
Concentration
37-41 % (w/v)
dilution
(for analytical testing)
Densité
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Adéquation
suitable for manufacturing use (Laboratory chemicals)
Chaîne SMILES 
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
Clé InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
147.2 °F
Point d'éclair (°C)
64 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Stephanie Belloc et al.
Fertility and sterility, 101(6), 1588-1593 (2014-04-03)
To evaluate sperm DNA fragmentation in normozoospermic male partners of couples undergoing infertility evaluation. Retrospective cohort study. Clinical andrology laboratory. A total of 1,974 consecutive normozoospermic men selected from a larger cohort of 4,345 consecutive, nonazoospermic men presenting for infertility
Arpeeta Sharma et al.
Diabetes, 64(11), 3937-3950 (2015-06-28)
Patients with diabetes have an increased risk of developing atherosclerosis. Endothelial dysfunction, characterized by the lowered bioavailability of endothelial NO synthase (eNOS)-derived NO, is a critical inducer of atherosclerosis. However, the protective aspect of eNOS in diabetes-associated atherosclerosis remains controversial
Silvia Surinova et al.
EMBO molecular medicine, 7(9), 1166-1178 (2015-08-09)
Non-invasive detection of colorectal cancer with blood-based markers is a critical clinical need. Here we describe a phased mass spectrometry-based approach for the discovery, screening, and validation of circulating protein biomarkers with diagnostic value. Initially, we profiled human primary tumor
James Larkin et al.
The New England journal of medicine, 373(1), 23-34 (2015-06-02)
Nivolumab (a programmed death 1 [PD-1] checkpoint inhibitor) and ipilimumab (a cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4 [CTLA-4] checkpoint inhibitor) have been shown to have complementary activity in metastatic melanoma. In this randomized, double-blind, phase 3 study, nivolumab alone or nivolumab plus
Thomas M Durcan et al.
The EMBO journal, 33(21), 2473-2491 (2014-09-14)
Mutations in the Park2 gene, encoding the E3 ubiquitin-ligase parkin, are responsible for a familial form of Parkinson's disease (PD). Parkin-mediated ubiquitination is critical for the efficient elimination of depolarized dysfunctional mitochondria by autophagy (mitophagy). As damaged mitochondria are a