V800050
Ammonium molybdate tetrahydrate
AR, ≥99%
Synonyme(s) :
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate, Molybdic acid ammonium salt tetrahydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
AR
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
≥99%
Forme
crystalline powder
pH
4.0-5.5 (0.05 M in water)
Densité
2.498 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
AsO43-, PO43- and SiO2: ≤0.0005%
chloride (Cl-): ≤0.0002%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
Traces de cations
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Chaîne SMILES
N.N.N.N.N.N.O.O.O.O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/7Mo.6H3N.10H2O.18O/h;;;;;;;6*1H3;10*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;3*+2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-6
Clé InChI
FIXLYHHVMHXSCP-UHFFFAOYSA-H
Informations légales
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable