1A00300
USP
Dexamethasone Formate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
((8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-17-(formyloxy)-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthrene-17-carboxylic acid)
About This Item
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
USP
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2 - STOT RE 2
Organes cibles
Endocrine system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable