1724951
USP
Zolpidem Impurities Mixture
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
zolpidem
Fabricant/nom de marque
USP
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
mixture
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable