1681655
USP
Triclabendazole Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(4-Chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-nitroaniline)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
USP
Famille d'API
triclabendazole
Conditionnement
pkg of 15 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable