1667337
USP
Tiamulin Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Tosyl pleuromutilin
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
tiamulin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable