1467837
USP
PS NMR System Suitability
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Hyaluronate sodium oligomer, Hyaluronic acid oligosaccharide
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 168 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Also used to prepare system suitability solutions according to the United States Pharmacopeia (USP) general chapter.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable