1286060
USP
Formononetin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
7-Hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 7-Hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)chromone, 7-Hydroxy-4′-methoxyisoflavone, Biochanin B, Daidzein 4′-methyl ether, Formonetin, Formononetol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
formononetin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)ccc3C2=O
InChI
1S/C16H12O4/c1-19-12-5-2-10(3-6-12)14-9-20-15-8-11(17)4-7-13(15)16(14)18/h2-9,17H,1H3
Clé InChI
HKQYGTCOTHHOMP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable