1237611
USP
Epoprostenol Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
6-Ketoprostaglandin F1α, (9α,11α,13E,15S)-9,11,15-Trihydroxy-6-oxoprosta-13-en-1-oic acid, 6-Oxo-prostaglandin F1α
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
epoprostenol
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCC(O)\C=C\[C@H]1[C@H](O)C[C@H](O)[C@@H]1CC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H34O6/c1-2-3-4-7-14(21)10-11-16-17(19(24)13-18(16)23)12-15(22)8-5-6-9-20(25)26/h10-11,14,16-19,21,23-24H,2-9,12-13H2,1H3,(H,25,26)/b11-10+/t14?,16-,17-,18-,19+/m1/s1
Clé InChI
KFGOFTHODYBSGM-DFOLFLIJSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable