1231637
USP
Ecamsule Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Terephthalic acid, Benzene-1,4-dicarboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Température d'inflammation spontanée
925 °F
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
>300 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
KKEYFWRCBNTPAC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable