1179763
USP
Dextran 70 System Suitability
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Dextran
About This Item
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
dextran
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
Clé InChI
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable