1086957
USP
Calcium lignosulfonate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Lignosulfonic acid calcium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
calcium lignosulfonate
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C20H26O10S2.Ca/c1-28-18-7-3-6-15(20(18)21)12-16(13-32(25,26)27)30-17-9-8-14(11-19(17)29-2)5-4-10-31(22,23)24;/h3,6-9,11,16,21H,4-5,10,12-13H2,1-2H3,(H,22,23,24)(H,25,26,27);/q;+2/p-2
Clé InChI
RYAGRZNBULDMBW-UHFFFAOYSA-L
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable