Principaux documents
1081750
USP
1,4-Butanedisulfonic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Butane-1,4-disulfonic acid
120 MG
755,00 €
755,00 €
Date d'expédition estimée le08 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
120 MG
755,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H10O6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
755,00 €
Date d'expédition estimée le08 avril 2025
Devis pour commande en gros
Famille d'API
1,4-butanedisulfonic acid
Conditionnement
pkg of 120 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)(O)CCCC[S](=O)(=O)O
InChI
1S/C4H10O6S2/c5-11(6,7)3-1-2-4-12(8,9)10/h1-4H2,(H,5,6,7)(H,8,9,10)
Clé InChI
VERAMNDAEAQRGS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
1,4-Butanedisulfonic acid USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as S-Adenosyl-l-methionine 1,4-Butanedisulfonate
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable