Principaux documents
1076465
USP
Bromazepam
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
7-Bromo-5-(2-pyridyl)-3H-1,4-benzodiaxepin-2(1H)-one
100 MG
491,00 €
491,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
491,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H10BrN3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
491,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
bromazepam
Fabricant/nom de marque
USP
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
O=C(CN=C1C2=CC=CC=N2)NC3=C1C=C(Br)C=C3
InChI
1S/C14H10BrN3O/c15-9-4-5-11-10(7-9)14(17-8-13(19)18-11)12-3-1-2-6-16-12/h1-7H,8H2,(H,18,19)
Clé InChI
VMIYHDSEFNYJSL-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GABRA2(2555)
Description générale
Bromazepam belongs to the 1,4-benzodiazepine class of compounds.[1] It is a type of psychotropic drug, which finds therapeutic applications as an anti-anxiety agent.[1]
Application
Bromazepam may be used as a standard in the quantitative determination of bromazepam in biosamples like human plasma using high performance liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (HPLC-MS-MS).[1]
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Bromazepam determination in human plasma by high-performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry: a highly sensitive and specific tool for bioequivalence studies
Laurito.LT, et al.
Journal of Mass Spectrometry : Jms, 39(2), 168-176 (2004)