Principaux documents
SY3H996B935D
Synthonix Corporation
4,5,6,7-Tetrahydro-2-methyl-2H-indazole-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.21
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-indazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c1-11-8(9(12)13)6-4-2-3-5-7(6)10-11/h2-5H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
JPFHYMMFZMXFMY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/78339.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/78339.html