Principaux documents
SY3H98B977F5
Synthonix Corporation
3,3-Dimethyl-6-(trifluoromethyl)-2-indolinone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
3,3-dimethyl-6-(trifluoromethyl)indolin-2-one
Inchi Code
1S/C11H10F3NO/c1-10(2)7-4-3-6(11(12,13)14)5-8(7)15-9(10)16/h3-5H,1-2H3,(H,15,16)
Clé InChI
OZMLWDMCCWTVPT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75132.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75132.html