Principaux documents
SY3H95ECD625
Synthonix Corporation
4-Amino-7-bromo-pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.04
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
7-bromopyrrolo[1,2-f][1,2,4]triazin-4-amine
Inchi Code
1S/C6H5BrN4/c7-5-2-1-4-6(8)9-3-10-11(4)5/h1-3H,(H2,8,9,10)
Clé InChI
YGCJBESZJIGDMP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/1196.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1196.html