Documents
SY3432448739
Synthonix Corporation
5-Methoxy-1H-pyrazol-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.12
Numéro MDL:
Iupac Name
5-methoxy-1H-pyrazol-3-amine
Inchi Code
1S/C4H7N3O/c1-8-4-2-3(5)6-7-4/h2H,1H3,(H3,5,6,7)
Clé InChI
DSFUCCQCXNNWLA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/13731.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/13731.html