Z777173
Proteomix® WCX-NP10 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, PEEK
About This Item
product name
Proteomix® WCX-NP10 Weak Cation Exchange Column, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 10 μm particle size, PEEK
Matériaux
PEEK
Gamme de produits
Proteomix®
Fabricant/nom de marque
Sepax 402NP10P-4605
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
27.5 Mpa max. pressure (4000 psi)
80 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Matrice
spherical PS-DVB
polymeric
Groupe de la matrice active
weak cation exchange phase
Taille des particules
10 μm
Dimension de pores
non-porous
operating pH range
2.0-12.0
Technique de séparation
cation exchange
Description générale
Proteomix User Manual
Informations légales
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)