Principaux documents
Z227129
Précolonne cartouche Nucléosil®
phase silica, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
L × D.I.:
1 cm × 4.6 mm
Taille des particules:
5 μm
Groupe de la matrice active:
silica phase
Dimension de pores:
100 Å
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
Nucleosil®
Conditionnement
pkg of 4 ea
Fabricant/nom de marque
Nucleosil®
Paramètres
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
1 cm × 4.6 mm
Groupe de la matrice active
silica phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å
Compatibilité
for use with 3.0 to 4.6 mm column
Technique de séparation
normal phase
Description générale
For all guard cartridges listed here use holder 54987
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
Nécessaire, mais non fourni