Principaux documents
SU860190
Supelco
Bouchon à vis (avec ouverture), pas de vis de 9 mm, avec joint
Ultra Clean, thickness 1.0 mm, blue polypropylene (solid top cap)
About This Item
Code UNSPSC :
41121806
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
blue polypropylene (solid top cap)
red PTFE/white silicone
Caractéristiques
Ultra Clean
Dureté
55 (Durometer: shore A)
Conditionnement
pkg of 1 × 100 ea (SU860190)
Disponibilité
not available in USA
D.E. × H × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Épaisseur
1.0 mm
Raccords
thread for 9 mm short thread
Description générale
Bouchon percé 9 mm en polypropylène, avec septum, pré-assemblé.