Principaux documents
SU860157
Supelco
Bouchon à vis (avec ouverture), pas de vis de 9 mm, avec joint
blue polypropylene screw cap (open-top), PTFE/red rubber septum
About This Item
Code UNSPSC :
41121806
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
PTFE/red rubber septum
blue polypropylene screw cap (open-top)
white PTFE face
Dureté
45 (Durometer: shore A)
Conditionnement
pkg of 1 × 1000 ea (SU860157)
Disponibilité
not available in USA
D.E. × H × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Épaisseur du septum
1.0 mm
Raccords
for 9 mm short thread
Description générale
Bouchon percé 9 mm en polypropylène, avec septum, pré-assemblé.