Principaux documents
SU860108
Supelco
Bouchons pour flacons (vials) Snap Ring
diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.21
Matériaux
PTFE/red rubber septum
red polyethylene cap (with 6.0 mm hole)
Dureté
60 (Durometer: shore A)
Conditionnement
pkg of 100 ea
Disponibilité
not available in USA
D.E. × H × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Diam. × épaisseur
11 mm × 1.0 mm