Principaux documents
SU860084
Supelco
Septum, PTFE/Butyl
aluminum seal, open center, PTFE-faced butyl, diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm, pkg of 100 ea
Synonyme(s) :
Capsules à sertir avec septum PTFE/Butyle (Pharma-Fix)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
PTFE-faced butyl
aluminum seal
Description
Pharma-Fix septum
Caractéristiques
open center
Dureté
50 (Durometer: shore A)
Conditionnement
pkg of 100 ea
Diam. × épaisseur
20 mm × 3.0 mm
Compatibilité
for use with 20mm crimp seal, 22mm hole cap, 22mm solid cap