Key Documents
SAAR5824120
Sodium nitroprusside dihydrate
univAR
Synonyme(s) :
Nitroprusside sodium, SNP, Sodium nitroferricyanide, Sodium pentacyanonitrosylferrate
About This Item
Formule linéaire :
Na2[Fe(CN)5NO] · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.95
Numéro MDL:
Gamme de produits
univAR
Conditionnement
pkg of 100 g (SAAR5824120DC)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O.O.[Na+].[Na+].O=N[Fe--](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/5CN.Fe.NO.2Na.2H2O/c5*1-2;;1-2;;;;/h;;;;;;;;;2*1H2/q;;;;;2*-1;2*+1;;
Clé InChI
OIRZWVYIQXBRFC-UHFFFAOYSA-N
Application
Analysed reagent
For laboratory use only
Informations légales
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable