Key Documents
SAAR5823180
Sodium hydroxide
pellets, uniLAB
Synonyme(s) :
"Soude caustique"
About This Item
Formule linéaire :
NaOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
40.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352316
product name
Hydroxyde de sodium, uniLAB
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Gamme de produits
uniLAB
Conditionnement
bucket of 5 kg (SAAR5823180FL)
Pf
318 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Application
Chemically pure
For laboratory use only
Informations légales
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable