Principaux documents
SAAR5822320
Chlorure de sodium
univAR
Synonyme(s) :
Halite, NaCl
About This Item
Formule linéaire :
NaCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.44
Beilstein:
3534976
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
univAR
Conditionnement
bucket of 5 kg (SAAR5822320FL)
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5822320EM)
Pf
801 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Application
Analysed reagent
For laboratory use only
Informations légales
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany