Documents
SAAR5766040
Silver sulfate
univAR
Synonyme(s) :
Sulfuric acid disilver(I) salt
About This Item
Formule linéaire :
Ag2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.80
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Gamme de produits
univAR
Conditionnement
pkg of 100 g (SAAR5766040DC)
Pf
652 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Ag+].[Ag+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-L
Application
Analysed reagent
For laboratory use only
Informations légales
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable