Documents
SAAR3063020
Hydrochloric acid
32%, uniLAB
Synonyme(s) :
Hydrochloric acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
36.46
Numéro Beilstein :
1098214
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
product name
Acide chlorhydrique, uniLAB
Densité de vapeur
1.3 (vs air)
Pression de vapeur
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Gamme de produits
uniLAB
Conditionnement
poly bottle of 4 × 2.5 L (SAAR3063020LP)
pkg of 25 L (SAAR3063020ME)
poly bottle of 4 × 5 L (SAAR3063020LL)
Point d'ébullition
>100 °C (lit.)
Densité
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Clé InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Application
Chemically pure
For laboratory use only
Informations légales
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany