Principaux documents
SAAR190444
Buffer solution
pH 4.00
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Conditionnement
poly bottle of 1 × 1 L (SAAR190444KN)
pH
4.00
Application
For laboratory use only
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable