PS676
Methamidophos
analytical standard
Synonyme(s) :
O,S-Dimethyl phosphoramidothioate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Conditionnement
ampule of 100 mg
Fabricant/nom de marque
Chem Service, Inc. PS-676
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
COP(N)(=O)SC
InChI
1S/C2H8NO2PS/c1-5-6(3,4)7-2/h1-2H3,(H2,3,4)
Clé InChI
NNKVPIKMPCQWCG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
413.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
212 °C - closed cup