PHR9036
(+)-6-Aminopenicillanic acid
reference material
Synonyme(s) :
Ampicillin impurity A (PhEur), Sulbactam impurity B (PhEur), (2S,5R,6R)-6-Amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-APA
About This Item
Qualité
reference material
Famille d'API
flucloxacillin, oxacillin; benzylpenicillin, amoxicillin
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pf
198-200 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](N)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C8H12N2O3S/c1-8(2)4(7(12)13)10-5(11)3(9)6(10)14-8/h3-4,6H,9H2,1-2H3,(H,12,13)/t3-,4+,6-/m1/s1
Clé InChI
NGHVIOIJCVXTGV-ALEPSDHESA-N
Description générale
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable