Principaux documents
PHL89897
α-Allocryptopine
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Allocryptopine, α-Fagarine, β-Homochelidonine, Thalictrimine
10 MG
514,00 €
514,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
514,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H23NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
369.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
514,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N1(CCc2c(cc4c(c2)OCO4)C(=O)Cc3c(c(c(cc3)OC)OC)C1)C
InChI
1S/C21H23NO5/c1-22-7-6-14-9-19-20(27-12-26-19)10-15(14)17(23)8-13-4-5-18(24-2)21(25-3)16(13)11-22/h4-5,9-10H,6-8,11-12H2,1-3H3
Clé InChI
HYBRYAPKQCZIAE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable