Principaux documents
PHL89203
10-Gingerol
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
[10]-Gingerol, (S)- 5-Hydroxy-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-tetradecanone, 10-Gingerol
10 MG
432,00 €
432,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
432,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H34O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
432,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCC[C@H](O)CC(=O)CCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C21H34O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-18(22)16-19(23)13-11-17-12-14-20(24)21(15-17)25-2/h12,14-15,18,22,24H,3-11,13,16H2,1-2H3/t18-/m0/s1
Clé InChI
AIULWNKTYPZYAN-SFHVURJKSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Actions biochimiques/physiologiques
[10]-Gingerol is a bioactive compound found in ginger (Zingiber officinale) with anti-inflammatory and antioxidant activity.
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: zingiber
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
331.3 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
166.3 °C - closed cup