Principaux documents
PHL84054
Pipermethystine
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
5-(Acetyloxy)-5,6-dihydro-1-(1-oxo-3-phenylpropyl)-2(1H)-pyridinone
10 MG
675,00 €
675,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
675,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H17NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
675,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N2(CC(C=CC2=O)OC(=O)C)C(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C16H17NO4/c1-12(18)21-14-8-10-16(20)17(11-14)15(19)9-7-13-5-3-2-4-6-13/h2-6,8,10,14H,7,9,11H2,1H3
Clé InChI
JLNNQCUATONMIT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3