Documents
PHL83900
Rehmannioside A
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H32O15
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
524.47
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C21H32O15/c22-3-7-11(25)13(27)15(29)19(33-7)32-4-8-12(26)14(28)16(30)20(34-8)35-18-9-6(1-2-31-18)10(24)17-21(9,5-23)36-17/h1-2,6-20,22-30H,3-5H2/t6-,7-,8+,9+,10+,11+,12+,13+,14-,15-,16-,17+,18-,19-,20+,21-/m0/s1
Clé InChI
DTNSOISBYQKHCS-QMGZOMNVSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)