Principaux documents
PHL83537
Roburic acid
phyproof® Reference Substance
10 MG
453,00 €
453,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
453,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H48O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
440.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
453,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
OC(=O)CC[C@@]1([C@@H]2[C@]([C@@]3(CC[C@@]4([C@@H]([C@H]([C@@H](CC4)C)C)C3=CC2)C)C)(CC[C@H]1C(=C)C)C)C
Clé InChI
RPPYCVULPFKBOG-CSHKLQQTSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable